Fontos dokumentumok
K3394
KH7
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(E)-2-(1H-Benzo[d]imidazol-2-ylthio)-N′-(5-bromo-2-hydroxybenzylidene)propanehydrazide
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
oldhatóság
DMSO: >20 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(Sc1nc2ccccc2[nH]1)C(=O)N\N=C\c3cc(Br)ccc3O
InChI
1S/C17H15BrN4O2S/c1-10(25-17-20-13-4-2-3-5-14(13)21-17)16(24)22-19-9-11-8-12(18)6-7-15(11)23/h2-10,23H,1H3,(H,20,21)(H,22,24)/b19-9+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WILMXUAKQKGGCC-DJKKODMXSA-N
Alkalmazás
- as a soluble adenyl cyclase (sAC) antagonist to study its effect on the signaling pathway mediated by the action of transient receptor type 1 (TRPV1) in sperm cells.
- as a selective sAC antagonist to study its effect on the signaling pathway of proton gated channels (HV1) induced action in sperm cells.
- as a sAC inhibitor to study its effects on cAMP increase in monophosphorylated myosin light chain (pMLC).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Alkalmasság
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Cikkek
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.