476485
PKA Inhibitor 14-22 Amide, Cell-Permeable, Myristoylated
PKA Inhibitor 14-22 Amide is myristoylated at the N-terminus that enhances its cell-permeability. The non-myristoylated version is shown to be a specific inhibitor of PKA (Ki = 36 nM).
Szinonimák:
PKA Inhibitor 14-22 Amide, Cell-Permeable, Myristoylated, PKI 14-22 Amide, Cell-Permeable, Myristoylated Protein Kinase A Inhibitor Amide 14-22, Cell-Permeable, Myr-GRTGRRNAI-NH₂, Protein Kinase A Inhibitor 14-22 Amide, PKA Inhibitor XIII
Teszt
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
oldhatóság
water: 1 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
cAMP-dependent protein kinase
Figyelmeztetés
Szekvencia
Fizikai forma
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Rimon, G., and Rubin M. 1998. Biochim. Biophys. Acta 1380, 289.
Harris, T.E., et al. 1997. Biochem. Biophys. Res. Commun. 232, 648.
Muniz, M., et al. 1997. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 94, 14461.
Zoukhri, D., et al. 1997. Am. J. Physiol. 272, C263.
Eichholtz, T., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 1982.
Ward, N.E. and O’Brian, C.A. 1993. Biochemistry32, 11903.
Walsh, D.A. and Glass, D.B. 1991. Methods Enzymol. 201, 304.
Glass, D.B., et al. 1989. J. Biol. Chem.264, 8802.
WGK
WGK 1