Fontos dokumentumok
D048
MPP+ iodide
≥98% (HPLC), powder
Szinonimák:
1-Methyl-4-phenylpyridinium iodide
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: 10 mg/mL, clear
SMILES string
[I-].C[n+]1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H12N.HI/c1-13-9-7-12(8-10-13)11-5-3-2-4-6-11;/h2-10H,1H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RFDFRDXIIKROAI-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- to induce oxidative stress in zebrafish embryos
- for the inhibition of glutamate uptake in mitochondria of astrocytes
- in testing cell viability using MTT (3 (4,5-dimethylthiazol)-2-yl-2,5-diphenyltetrazolium bromide) in microglia (BV2) cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)