Fontos dokumentumok
D8815
Anti-Destrin/ADF (GV-13) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-Actin Depolymerizing Factor
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human, canine, mouse, rat
koncentráció
~0.5-1.0 mg/mL
technika/technikák
indirect immunofluorescence: 1:100 using mouse NIH/3T3 fibroblasts
western blot: 1:1,500 using whole extracts of human A-431 epidermoid carcinoma cells, rat PC-12 pheochromocytoma cells, and dog MDCK kidney cells
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... DSTN(11034)
mouse ... Dstn(56431)
rat ... Dstnl1(296197)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás