Fontos dokumentumok
D8375
2-Deoxy-D-glucose
≥98% (GC), crystalline
Szinonimák:
2-Deoxyglucose, 2-Deoxy-D-arabinohexose
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥98% (GC)
Forma
crystalline
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
inhibition assay: suitable
szín
white to off-white
mp
146-147 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 0.250 g/5mL
alkalmazás(ok)
clinical research
life science and biopharma
metabolomics
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)CC=O
InChI
1S/C6H12O5/c7-2-1-4(9)6(11)5(10)3-8/h2,4-6,8-11H,1,3H2/t4-,5-,6+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VRYALKFFQXWPIH-PBXRRBTRSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- High-purity compound suitable for a wide variety of research applications
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
összehasonlítható termékek
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.