Merck
255300
Sigma-Aldrich
3-Aminosalicylic acid
97%, for peptide synthesis
Szinonimák:
3-Amino-2-hydroxybenzoic acid
About This Item
Lineáris képlet:
H2NC6H3-2-(OH)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
153.14
Beilstein:
2090427
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Terméknév
3-Aminosalicylic acid, 97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
powder or crystals
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
240 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
Nc1cccc(C(O)=O)c1O
InChI
1S/C7H7NO3/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IQGMRVWUTCYCST-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
3-Aminosalicylic acid is a building block that can be used to synthesize antimycin A3. It can also be used to synthesize 2-alkoxy-3-(arylaminomethylene)chroman-4-ones and 3-(aryliminomethyl)chromones by reacting with 3-formylchromones.
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Reaction of 3-formylchromones with aromatic amino carboxylic acids.
Stankovicova H, et al.
Tetrahedron, 57(16), 3455-3464 (2001)
Synthesis and anticancer activity of polyhydroxylated 18-membered analogue of antimycin A 3
Arsianti A, et al.
Tetrahedron, 68(13), 2884-2891 (2012)
Ambareesh Kumar Singh et al.
Biosensors & bioelectronics, 74, 711-717 (2015-07-27)
A sensor for the determination of melphalan (mel) using 3-thiophene acetic acid (3-TAA) as functional monomer was fabricated by electropolymerization on gold surface. The polymeric film was formed on the surface of gold electrode as well as on gold-coated electrochemical
Kevin Guo et al.
Analytical chemistry, 81(10), 3919-3932 (2009-03-25)
We report a new quantitative metabolome profiling technique based on differential (12)C-/(13)C-isotope dansylation labeling of metabolites, fast liquid chromatography (LC) separation and electrospray ionization Fourier-transform ion cyclotron resonance mass spectrometry (ESI-FTICR MS) detection. An isotope reagent, (13)C-dansyl chloride, can be