Fontos dokumentumok
D6134
2-Deoxy-D-glucose
≥99% (GC), crystalline
Szinonimák:
2-Deoxy-D-arabinohexose
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (GC)
form
crystalline
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
szín
white
mp
146-147 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble 330 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)CC=O
InChI
1S/C6H12O5/c7-2-1-4(9)6(11)5(10)3-8/h2,4-6,8-11H,1,3H2/t4-,5-,6+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VRYALKFFQXWPIH-PBXRRBTRSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
We presents an article on Autophagy in Cancer Promotes Therapeutic Resistance