557368
Rotenone
≥98% (HPLC), solid, NADH-CoQ reductase inhibitor, Calbiochem
Szinonimák:
Rotenone
About This Item
Javasolt termékek
product name
Rotenone, A mitochondrial toxin and a potent, reversible, and competitive inhibitor of complex I (NADH-CoQ reductase) of the respiratory chain.
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white to off-white
oldhatóság
ethanol: 5 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
chloroform: 50 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
InChI
1S/C23H22O6/c1-11(2)16-8-14-15(28-16)6-5-12-22(24)21-13-7-18(25-3)19(26-4)9-17(13)27-10-20(21)29-23(12)14/h5-7,9,16,20-21H,1,8,10H2,2-4H3/t16-,20-,21+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JUVIOZPCNVVQFO-HBGVWJBISA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
NADH-CoQ reductase
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Higgins, D.S., Jr. and Greenamyre, J.T. 1996. J. Neurosci. 16, 3807.
Cunningham, M.L., et al. 1995. Cancer Lett. 95, 93.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3