C2759
Carbonyl Cyanide m-Chlorophenylhydrazone
≥97% (TLC), powder, mitophagy inducer
Szinonimák:
m-Cl-CCP, CCCP, Mesoxalonitrile 3-chlorophenylhydrazone
About This Item
Javasolt termékek
product name
Carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone, ≥97% (TLC), powder
Minőségi szint
Teszt
≥97% (TLC)
form
powder
szín
yellow to orange
oldhatóság
DMSO: 100 mM
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Clc1cccc(N\N=C(\C#N)C#N)c1
InChI
1S/C9H5ClN4/c10-7-2-1-3-8(4-7)13-14-9(5-11)6-12/h1-4,13H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UGTJLJZQQFGTJD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- in the inhibition of efflux pump in clinical Pseudomonas aeruginosa
- to inhibit oxidative phosphorylation activity of mitochondria in human Beas-2B bronchial epithelial cells
- to prepare carbonyl cyanide m-chlorophenylhydrazone solution for oxidative and mitochondrial stress assay and mitophagy induction in Caenorhabditis elegans
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Cikkek
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research