Merck
F-031
Supelco
Fluconazole solution
2.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H12F2N6O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
306.27
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
(Snap-N-Spike®)
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
2.0 mg/mL in methanol
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Fc1c(ccc(c1)F)C(O)(C[n]3ncnc3)C[n]2ncnc2
InChI
1S/C13H12F2N6O/c14-10-1-2-11(12(15)3-10)13(22,4-20-8-16-6-18-20)5-21-9-17-7-19-21/h1-3,6-9,22H,4-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RFHAOTPXVQNOHP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Fluconazole, sold under trade names such as Trican, Monicure, Diflucan®, and Afungil, is an antifungal drug used in the treatment and prevention of superficial and systemic fungal infections. This Certified Spiking Solution® is suitable as starting material for calibrators, controls, or linearity standards for therapeutic drug monitoring or clinical and diagnostic testing of fluconazole in patient blood, serum, or plasma samples by HPLC or LC-MS/MS.
Alkalmazás
  • Gas chromatography-mass spectrometry determination of conjugated linoleic acids and cholesterol oxides and their stability in a model system.: This study employs the Equity-5 Capillary GC Column to determine conjugated linoleic acids and cholesterol oxides, demonstrating the column′s effectiveness in analyzing complex lipid matrices and its utility in ensuring precision and reliability in food chemistry and nutritional analysis (Yen et al., 2010).
  • Comparison of series 5 gas chromatography column performances from a variety of manufacturers for separation of chlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans using high-resolution mass spectrometry.: This research compares the performance of various series 5 GC columns, including the Equity-5 Capillary GC Column, for analyzing persistent organic pollutants. The study underscores the column′s efficiency in environmental analytics, particularly in the separation of complex mixtures of hazardous organic compounds (Fishman et al., 2004).
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Diflucan is a registered trademark of Pfizer, Inc.
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Rajendra J Kothavade et al.
Journal of medical microbiology, 59(Pt 8), 873-880 (2010-04-24)
Candida tropicalis has been identified as the most prevalent pathogenic yeast species of the Candida-non-albicans group. Historically, Candida albicans has been the major species responsible for causing candidiasis in immunocompromised and immunocompetent patients. However, infections (candidiasis) due to C. tropicalis
M A Pfaller et al.
Drug resistance updates : reviews and commentaries in antimicrobial and anticancer chemotherapy, 13(6), 180-195 (2010-11-06)
Both the Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) and the European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) have MIC clinical breakpoints (CBPs) for fluconazole (FLU) and Candida. EUCAST CBPs are species-specific, and apply only to C. albicans, C. tropicalis and
Mahipal Sinnollareddy et al.
Expert opinion on drug metabolism & toxicology, 7(11), 1431-1440 (2011-09-03)
Invasive candidiasis has emerged over the last few decades as an increasingly important nosocomial problem for the critically ill, affecting around 2% of intensive care unit patients. Although poor outcomes associated with invasive candidiasis among critically ill patients may relate
Aditya K Gupta et al.
The Journal of dermatological treatment, 24(1), 75-80 (2012-06-15)
Fluconazole could be an alternative to terbinafine and itraconazole for onychomycosis treatment. However, it is difficult to determine the optimal dosing regimen due to the variability in causative agents, dosing regimens and cure rates in clinical trials. By restricting the
Raymond A Smego et al.
Medicine, 90(4), 237-249 (2011-06-23)
The treatment of Candida infective endocarditis generally involves infected valve removal accompanied by antifungal therapy with amphotericin B or a lipid-based derivative, with or without flucytosine. While often used as chronic suppressive therapy in these patients, the precise role for