R8005
RPMI-1640 Medium
Hybri-Max™, Modified, with L-glutamine, 4500 mg/L glucose and 15mM HEPES, without sodium bicarbonate, powder, suitable for hybridoma
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
RPMI 1640 Culture Medium
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
powder
technika/technikák
cell culture | hybridoma: suitable
szennyeződések
endotoxin
alkatrészek
phenol red: 0.0053 g/L
L-glutamine: 0.3 g/L
HEPES: 3.5745 g/L
NaHCO3: no
glucose: 4.5 g/L (Dextro)
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Mennyiség
Feloldás
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Protocols
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.