Fontos dokumentumok
R6504
RPMI-1640 Medium
With L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
alkatrészek
L-glutamine: yes
sodium pyruvate: no
HEPES: no
NaHCO3: no
phenol red: yes
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- used in cell culture medium (i.e. Murine thymoma EL-4 cells were cultured in RPMI 1640 medium supplemented with other components)
- used for the mycobacterial infection of splenocytes (in antibiotic-free RPMI 1640 medium)
- used for cell isolation and culture
- used in culture medium (as one of the component) during lymphocyte separation and culture, ELISPOT Assay, Ex Vivo proliferation assay
- used in medium for gp39 gene expression and CD40-Immunoglobuin binding assays
- used for the preparation of antifungal agents
Mennyiség
Feloldás
javasolt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.
Az ELISpot assay minőségi és mennyiségi információt szolgáltat az immunválaszról, láthatóvá téve az egyes reagáló sejtekből származó többszörös szekréciós termékeket.
Protocols
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.