Fontos dokumentumok
R1145
RPMI-1640 Medium
Without ʟ-glutamine, folic acid and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture, 10x
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
RPMI Medium, RPMI-1640 Culture Medium, Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
About This Item
Javasolt termékek
product name
RPMI-1640 Medium, 10 ×, Without L-glutamine, folic acid and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
form
liquid
koncentráció
10 ×
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
alkatrészek
NaHCO3: no
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
HEPES: no
L-glutamine: no
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Feloldás
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
kiegészítés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2