Fontos dokumentumok
R4268
RNA Sample Loading Buffer
for NA electrophoresis, with ethidium bromide (50 μg/mL)
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
form
liquid
koncentráció
1.25 ×
technika/technikák
electrophoresis: suitable
idegen aktivitás
RNase, none detected
tárolási hőmérséklet
−20°C
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
RNA Sample Loading Buffer has been used as a sample loading buffer in northern blot.
Komponensek
Mennyiség
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Blood
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List