Merck
R7020
Sigma-Aldrich
Transcript RNA Markers 0.2-10 kb
for RNA electrophoresis
Szinonimák:
RNA agarose gel electrophoresis ladder, RNA agarose gel electrophoresis marker, northern blot ladder, northern blot marker, ssRNA ladder, ssRNA marker, tRNA ladder, tRNA marker
About This Item
UNSPSC kód:
41105337
NACRES:
NA.25
grade
for molecular biology
Minőségi szint
form
liquid
használat
25 uses
alkalmasság
suitable for electrophoresis (RNA)
tárolási hőmérséklet
−70°C
Általános leírás
Sigma′s Transcript RNA Marker (0.2 – 10 kb) contains 9 RNA transcripts from 200 – 10,000 bases. Two ul of the ladder should be diluted in gel loading buffer and then loaded in a single lane on an agarose gel.
Alkalmazás
Suitable for size determination of small RNA using native or denaturing agarose gel electrophoresis.
Transcript RNA Markers 0.2-10 kb has been used as a molecular weight marker for northern blot hybridization.
Komponensek
Sigma′s Transcript RNA Marker (0.2 – 10 kb) is provided in a gel-loading solution with 10 mM Tris-HCl (pH 8.0), with 1.0 mM EDTA.
Egyéb megjegyzések
Contains nine defined RNA transcripts, 200–10,000 nucleotides
For optimal resolution, the recommended agarose gel concentration is 1.0%.
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Barley lesion mimics, supersusceptible or highly resistant to leaf rust and net blotch.
Wright SA, et al.
Plant Pathology, 62, 982-992 (2013)
Magda Dudek et al.
Nucleic acids research, 48(14), 7786-7800 (2020-06-26)
Marine flavobacteria possess dedicated Polysaccharide Utilization Loci (PULs) enabling efficient degradation of a variety of algal polysaccharides. The expression of these PULs is tightly controlled by the presence of the substrate, yet details on the regulatory mechanisms are still lacking.
Cikkek
Choose the appropriate markers and ladders for nucleic acid size determination of samples separated by electrophoresis. Determine size of DNA, RNA and PCR-generated fragments using agarose or polyacrylamide gels.
Protocols
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.
Ismerje meg a Northern és Southern blotting alapjait, a makromolekulák membrántartókra történő átvitelének protokolljaival és alkalmazásaival.
Related Content
KOD One™ PCR Master Mix overview for ultra-fast PCR with high specificity, fidelity, and yield