G2526
Gel Loading Buffer
for NA electrophoresis
Szinonimák:
6X DNA loading buffer, 6X DNA loading dye, 6X DNA loading solution, agarose gel loading buffer, agarose gel loading dye, agarose gel loading solution, sample loading buffer, sample loading dye, sample loading solution
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
form
liquid
idegen aktivitás
RNAse, none detected
tárolási hőmérséklet
room temp
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Komponensek
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Related Content
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation