Fontos dokumentumok
R7644
Transcript RNA Markers 0.28-6.6 kb
for RNA electrophoresis
Szinonimák:
0.28-6.6 kb Transcript RNA Markers, Transcript RNA markers for RNA electrophoresis
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
form
liquid
használat
25 uses
alkalmasság
suitable for electrophoresis (RNA)
tárolási hőmérséklet
−70°C
Általános leírás
Alkalmazás
Komponensek
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Cikkek
Choose the appropriate markers and ladders for nucleic acid size determination of samples separated by electrophoresis. Determine size of DNA, RNA and PCR-generated fragments using agarose or polyacrylamide gels.
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
Protocols
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.
Ismerje meg a Northern és Southern blotting alapjait, a makromolekulák membrántartókra történő átvitelének protokolljaival és alkalmazásaival.