Fontos dokumentumok
D5758
Diethyl pyrocarbonate
96% (NT)
Szinonimák:
DEP, DEPC, Diethyl dicarbonate, Diethyl oxydiformate, Ethoxyformic acid anhydride
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (microbial fermentation/ cell culture)
Minőségi szint
Teszt
96% (NT)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.398 (lit.)
bp
93-94 °C/18 mmHg (lit.)
sűrűség
1.101 g/mL at 25 °C (lit.)
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)OC(=O)OCC
InChI
1S/C6H10O5/c1-3-9-5(7)11-6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
It inhibits the ryanodine binding to ryanodine/Ca2+ receptor channels in skeletal muscle in a dose and time dependent manner and increases the Ca2+ permeability of SR vesicles.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
156.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
69 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Nuclease-free water (or PCR water) is needed in molecular biology to avoid sample degradation during PCR, sequencing, etc. Ultrafiltration provides a quicker, safer, and more sustainable alternative to DEPC treatment when preparing RNase-free and DNase-free water.
A molekuláris biológiában nukleázmentes vízre (vagy PCR-vízre) van szükség, hogy elkerüljük a minta lebomlását PCR, szekvenálás stb. során. Az ultraszűrés gyorsabb, biztonságosabb és fenntarthatóbb alternatívát kínál a DEPC-kezeléssel szemben az RNázmentes és DNázmentes víz előállítása során.