Fontos dokumentumok
R0158
RepSox
≥98% (HPLC), solid, TGF-β RI kinase inhibitor
Szinonimák:
E-616452; 2-[3-(6-Methyl-2-pyridinyl)-1H-pyrazol-4-yl]-1,5-naphthyridine
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
RepSox, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
oldhatóság
DMSO: >20 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1cccc(n1)-c2n[nH]cc2-c3ccc4ncccc4n3
InChI
1S/C17H13N5/c1-11-4-2-5-16(20-11)17-12(10-19-22-17)13-7-8-14-15(21-13)6-3-9-18-14/h2-10H,1H3,(H,19,22)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LBPKYPYHDKKRFS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)