676380
Valproic Acid sodium salt
≥98% (HPLC), solid, HDAC1 inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
Valproic Acid, Sodium Salt, 2-Propylpentanoic Acid, Na
About This Item
Javasolt termékek
product name
Valproic Acid, Sodium Salt, A cell-permeable, short-chained fatty acid that inhibits histone deacetylase (IC₅₀ = 400 µM for HDAC1).
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
hatékonyság
400 μM IC50
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
szín
white
oldhatóság
water: 50 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C8H16O2.Na/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AEQFSUDEHCCHBT-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
HDAC1
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Egyéb megjegyzések
Knupfer, M.M., et al. 2001. Anticancer Res.21, 347.
Phiel, C.J., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 36734.
Vaden, D.L., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 15466.
Yuan, P.X., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 31674.
Chen, G., et al. 1999. J. Neurochem.72, 1327.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3