Fontos dokumentumok
A8843
AM580
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
4-[(5,6,7,8-Tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)carboxamido]benzoic acid
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC1(C)CCC(C)(C)c2cc(ccc12)C(=O)Nc3ccc(cc3)C(O)=O
InChI
1S/C22H25NO3/c1-21(2)11-12-22(3,4)18-13-15(7-10-17(18)21)19(24)23-16-8-5-14(6-9-16)20(25)26/h5-10,13H,11-12H2,1-4H3,(H,23,24)(H,25,26)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SZWKGOZKRMMLAJ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... RARA(5914) , RARB(5915)
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)