SML0666
GSK1210151A
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
7-(3,5-Dimethyl-4-isoxazolyl)-8-(methyloxy)-1-[(1R)-1-(2-pyridinyl)ethyl]-1,3-dihydro-2H-imidazo[4,5-c]quinolin-2-one, I-BET151
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
kezdeményező
GlaxoSmithKline
vonatkozó betegség(ek)
cancer
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C23H21N5O3/c1-12-21(14(3)31-27-12)16-9-18-15(10-20(16)30-4)22-19(11-25-18)26-23(29)28(22)13(2)17-7-5-6-8-24-17/h5-11,13H,1-4H3,(H,26,29)/t13-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VUVUVNZRUGEAHB-CYBMUJFWSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3