616464
SB431542
≥97% (HPLC), liquid, TGF-β RI kinase inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
InSolution TGF-β RI Kinase Inhibitor VI, SB431542
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
TGF-β RI Kinase Inhibitor VI, SB431542, InSolution, ≥97%
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[nH]1c(nc(c1c4cc5c(cc4)OCO5)c3ncccc3)c2ccc(cc2)C(=O)N
InChI
1S/C22H16N4O3/c23-21(27)13-4-6-14(7-5-13)22-25-19(20(26-22)16-3-1-2-10-24-16)15-8-9-17-18(11-15)29-12-28-17/h1-11H,12H2,(H2,23,27)(H,25,26)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FHYUGAJXYORMHI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Lin, T., et al. 2009. Nat. Methods6, 805.
Maherali, N. and Hochedlinger, K., 2009. Curr. Biol.19, 1718.
Callahan, J.F., et al. 2002. J. Med. Chem.45, 999.
Inman, G.J., et al. 2002. Mol. Pharmacol.62, 65.
Laping, N.J., et al. 2002. Mol. Pharmacol.62, 58.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Lobbanási pont (C)
87 °C - (refers to pure substance)