PHG0004
BIS-TRIS
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2′,2″-nitrilotriethanol, 2-Bis(2-hydroxyethyl)amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methane
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
form
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested
hasznos pH-tartomány
5.8-7.2
pKa (25 °C)
6.5
oldhatóság
H2O: 0.1 M, clear, colorless
alkalmasság
suitable for manufacturing use
idegen aktivitás
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
SMILES string
OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
M-Clarity Program
Buffer quality is vital for the success of biopharmaceutical processes, because buffers are indispensable in nearly every production step.
Our broad portfolio of buffer materials manufactured under appropriate controls is tailored to your needs. Ranging from non-GMP grades for low-risk application, to IPEC-PQG GMP for higher-risk applications, we have products covering all your manufacturing needs.
Alkalmazás
Bis Tris is used in a wide variety of biological applications including protein separation buffers, cell culture media, electrophoresis separations and diagnostic reagent formulations.
Jogi információk
helyettesítve
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1