Fontos dokumentumok
PHG0005
BIS-TRIS propane
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
1,3-Bis[tris(hydroxymethyl)methylamino]propane
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
form
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested
hasznos pH-tartomány
6.3-9.5
pKa (25 °C)
(1) 6.8, (2) 9.0
mp
164-165 °C (lit.)
alkalmasság
suitable for manufacturing use
idegen aktivitás
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
SMILES string
OCC(CO)(CO)NCCCNC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C11H26N2O6/c14-4-10(5-15,6-16)12-2-1-3-13-11(7-17,8-18)9-19/h12-19H,1-9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HHKZCCWKTZRCCL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
M-Clarity Program
Buffer quality is vital for the success of biopharmaceutical processes, because buffers are indispensable in nearly every production step.
Our broad portfolio of buffer materials manufactured under appropriate controls is tailored to your needs. Ranging from non-GMP grades for low-risk application, to IPEC-PQG GMP for higher-risk applications, we have products covering all your manufacturing needs.
Alkalmazás
A review of DNA polymerase techniques lists bis tris propane as a suitable buffer for PCR methods as a universal buffer pH gradient is employed.
Jogi információk
helyettesítve
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3