Merck
137276
SAFC
BIS-TRIS
EMPROVE® EVOLVE
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
BIS-TRIS, 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2′,2″-nitrilotriethanol, 2-Bis(2-hydroxyethyl)amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H19NO5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
209.24
Beilstein:
2205275
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161705
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® EVOLVE
form
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested
hasznos pH-tartomány
5.8-7.2
pKa (25 °C)
6.5
oldhatóság
water: 0.1 M, clear, colorless
alkalmasság
suitable for manufacturing use
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Bis Tris is a commonly used biological buffer for very broad usage in biological systems such as diagnostics, electrophoresis and protein based bioprocessing. The pKa of Bis Tris is 6.36 which makes it a good candidate for biological-based formulations.
Bis Tris is used in a wide variety of biological applications including protein separation buffers, cell culture media, electrophoresis separations and diagnostic reagent formulations.
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1