B9754
BIS-TRIS
≥98.0% (titration)
Szinonimák:
2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2′,2″-nitrilotriethanol, 2-Bis(2-hydroxyethyl)amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methane
Teszt
≥98.0% (titration)
form
crystalline powder
tárolási körülmény
dry at room temperature
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
electrophoresis: suitable
szín
white
hasznos pH-tartomány
5.8-7.2
pKa (25 °C)
6.5
oldhatóság
H2O: 500 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
alkalmasság
suitable for Western blot
suitable for column chromatography of proteins
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
general analytical
microbiology
SMILES string
OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- as a buffer for Electrophoresis
- as a component of transfer buffer for Western Blotting
Tulajdonságok és előnyök
- Suitable for Biological and Biochemical Research
- Effective Buffering from pH 5.8-7.2 (25 °C) with a pKa of 6.5 (25 °C)
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Protocols
To measure glucose-6-phosphatase activity, the Taussky-Shorr method is used. This method is a spectrophotometric stop-rate determination assay that is measured at 660 nm.