Fontos dokumentumok
69890
MES hydrate
BioUltra, ≥99.5% (T)
Szinonimák:
2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid hydrate, 4-Morpholineethanesulfonic acid
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioUltra
Minőségi szint
Teszt
≥99.5% (T)
form
powder or crystals
szennyeződések
insoluble matter, passes filter test
izzítási maradék (900 °C)
≤0.05%
pH
2.5-4.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
hasznos pH-tartomány
5.5-6.7
pKa
6.1
oldhatóság
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in H2O
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 0.025
λ: 280 nm Amax: 0.020
SMILES string
O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.H2O/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Sterilization: Sterilization should be by filteration through 0.2μM filters. Autoclaving is not recommended by any sulfonic acid buffers. If buffers must be nuclease-free, it is best to treat the water, then add the buffer solids after autoclaving. When MES solutions are autoclaved, they turn yellow (although pH does not change measurably. The identity of the yellow breakdown product is unknown.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves