Merck
RES1164B-A7
SAFC
BIS-TRIS hydrochloride
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
BIS-TRIS hydrochloride, 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2′,2″-nitrilotriethanol, 2-Bis(2-hydroxyethyl)amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Bis(2-hydroxyethyl)aminotris(hydroxymethyl)methane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H19NO5 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
245.70
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161705
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
Endotoxin and microbial; tested
hasznos pH-tartomány
5.8-7.2
pKa 
6.5
alkalmasság
suitable for manufacturing use
idegen aktivitás
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
SMILES string
Cl.OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C8H19NO5.ClH/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14;/h10-14H,1-7H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VEYRVLHAMHQVTC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Our SAFC® portfolio of high-quality raw materials for use in biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures plus the documentation and expertise to help our customers meet requirements as defined by the M-Clarity Program.
M-Clarity Program
Buffer quality is vital for the success of biopharmaceutical processes, because buffers are indispensable in nearly every production step.
Our broad portfolio of buffer materials manufactured under appropriate controls is tailored to your needs. Ranging from non-GMP grades for low-risk application, to IPEC-PQG GMP for higher-risk applications, we have products covering all your manufacturing needs.
Alkalmazás
Bis Tris HCl is a commonly used biological buffer for very broad usage in biological systems such as diagnostics, electrophoresis and protein based bioprocessing. The pKa of Bis Tris is 6.36, which makes it a good candidate for biological-based formulations.
Bis Tris HCl can be used in a wide variety of biological applications including culture media, electrophoresis separations and diagnostic reagent formulations.
Kiszerelés
Product is available in the following package sizes:
RES1164B-A701X: 100 gm container
RES1164B-A702X: 1 kg container
RES1164B-A704X: 10 kg container
Jogi információk
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
helyettesítve
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)