Merck
B6032
Sigma-Aldrich
BIS-TRIS hydrochloride
≥99.0% (titration)
Szinonimák:
2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2′,2″-nitrilotriethanol, 2-Bis(2-hydroxyethyl)amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Bis(2-hydroxyethyl)aminotris(hydroxymethyl)methane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H19NO5 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
245.70
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (titration)
Forma
crystalline powder
hasznos pH-tartomány
5.8-7.2
pKa 
6.5
oldhatóság
water: 0.5 g/mL, clear, colorless to very faintly yellow
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Cl.OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C8H19NO5.ClH/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14;/h10-14H,1-7H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VEYRVLHAMHQVTC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Phos-tag SDS-PAGE systems for phosphorylation profiling of proteins with a wide range of molecular masses under neutral pH conditions.: This research introduces the use of BIS-TRIS hydrochloride in Phos-tag SDS-PAGE systems to profile protein phosphorylation. The system operates under neutral pH conditions, making it suitable for analyzing proteins with diverse molecular weights. This method enhances the resolution of phosphorylated proteins, facilitating detailed phosphorylation studies crucial for understanding cellular signaling and protein function (Kinoshita et al., 2012).
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.