Fontos dokumentumok
391335
Millipore
BIS-TRIS
ULTROL® Grade, ≥99% dry basis (titration), suitable where a calcium phosphate-DNA complex formation is desirable
Szinonimák:
BIS-Tris, ULTROL® Grade, [ bis(2-Hydroxyethyl)imino]- tris(hydroxymethyl)methane, [bis(2-Hydroxyethyl)imino]-tris(hydroxymethyl)methane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H19NO5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
209.24
UNSPSC kód:
12161700
NACRES:
NA.25
Minőségi szint
Teszt
≥99% dry basis (titration)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
pKa (20 °C)
6.5
oldhatóság
water: soluble
kation nyomok
heavy metals: <3 ppm
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A zwitterionic buffer that exhibits only a very small shift in dissociation constant with respect to temperature. Useful in the pH 5.8-7.3 range. Has a pKa of 6.50 at 25°C. Suitable for fractionation of hemoglobin.
Absorbance (100 mM, H2O, 280 nm):≤0.04.
An inert, zwitterionic buffer that exhibits only a very small shift in dissociation constant with respect to temperature (absorbance: <0.04 at 280 nm, 100 mM, H2O). Suitable for fractionation of hemoglobin. Has a pKa of 6.5 at 25°C.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Egyéb megjegyzések
Nealon, D.A., et al. 1980. Clin Chem.26, 1516.
Morin, L.G. 1977. Clin. Chem.23, 1569.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTROL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2