Fontos dokumentumok
D3900
Desipramine hydrochloride
≥98% (TLC), powder, tricyclic antidepressant
About This Item
Javasolt termékek
product name
Desipramine hydrochloride, ≥98% (TLC), powder
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
form
powder
szín
white to off-white
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL
kezdeményező
Sanofi Aventis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CNCCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C18H22N2.ClH/c1-19-13-6-14-20-17-9-4-2-7-15(17)11-12-16-8-3-5-10-18(16)20;/h2-5,7-10,19H,6,11-14H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XAEWZDYWZHIUCT-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... SLC6A2(6530)
Általános leírás
Alkalmazás
- to prevent norepinephrine neuron degeneration and to maximize uptake into DA neurons
- to protect unselective damage to the noradrenergic system
- as a norepinephrine re-uptake inhibitor to treat rats for lesioning
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Vigyázat
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3