Fontos dokumentumok
K3250
Kynuramine dihydrobromide
monoamine oxidase substrate, fluorogenic, ≥97% (TLC), crystalline
Szinonimák:
3-(2-Aminophenyl)-3-oxopropanamine
About This Item
Javasolt termékek
product name
Kynuramine dihydrobromide, crystalline
Teszt
≥97% (TLC)
Minőségi szint
form
crystalline
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Br.NCCC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C9H12N2O.BrH/c10-6-5-9(12)7-3-1-2-4-8(7)11;/h1-4H,5-6,10-11H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YUPVVZSYBUIDQR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szubsztrátok
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3