Fontos dokumentumok
D5011
5′-Deoxy-5′-(methylthio)adenosine
Szinonimák:
Methylthioadenosine, MTA
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
oldhatóság
DMF: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CSC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C11H15N5O3S/c1-20-2-5-7(17)8(18)11(19-5)16-4-15-6-9(12)13-3-14-10(6)16/h3-5,7-8,11,17-18H,2H2,1H3,(H2,12,13,14)/t5-,7-,8-,11-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WUUGFSXJNOTRMR-IOSLPCCCSA-N
Géninformáció
human ... ADORA2B(136) , ADORA3(140)
mouse ... Mtap(66902)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369)
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)