Fontos dokumentumok
SML0025
Safinamide mesylate salt
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(S)-(+)-2-[[4-(3-Fluorobenzoxy)benzyl]amino]propanamide; (S)-2-[[4-[(3-Fluorobenzyl)oxy]benzyl]amino]propanamide; FCE-26743; PNU-151774E, NW-1015;
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]/D +9.5 to +14°, c = 1 (95% acetic acid)
szín
white to tan
oldhatóság
H2O: ≥15 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CS(O)(=O)=O.C[C@H](NCc1ccc(OCc2cccc(F)c2)cc1)C(N)=O
InChI
1S/C17H19FN2O2.CH4O3S/c1-12(17(19)21)20-10-13-5-7-16(8-6-13)22-11-14-3-2-4-15(18)9-14;1-5(2,3)4/h2-9,12,20H,10-11H2,1H3,(H2,19,21);1H3,(H,2,3,4)/t12-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YKOCHIUQOBQIAC-YDALLXLXSA-N
Géninformáció
human ... MAOB(4129)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Voltage-gated sodium channels are present in most excitable cell membranes and play an important role in generating action potentials.
We offers many products related to calcium channels for your research needs.