Fontos dokumentumok
162957
6-Hydroxydopamine hydrobromide
95% (HPLC), powder, neurotoxin
Szinonimák:
2,4,5-Trihydroxyphenethylamine hydrobromide, 2,5-Dihydroxytyramine hydrobromide, 2-(2,4,5-Trihydroxyphenyl)ethylamine hydrobromide, 6-OHDA
About This Item
Javasolt termékek
product name
6-Hydroxydopamine hydrobromide, 95%
Minőségi szint
Teszt
95%
form
powder
mp
216-220 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Br.NCCc1cc(O)c(O)cc1O
InChI
1S/C8H11NO3.BrH/c9-2-1-5-3-7(11)8(12)4-6(5)10;/h3-4,10-12H,1-2,9H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MLACDGUOKDOLGC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to induce Parkinson′s disease (PD) in mouse models to study the effects of tubastatin A (TBA) on nucleotide-binding oligomerization domain and leucine-rich repeat pyrin 3 domain (NLRP3) activation and cell injury in SH-SY5Y cells
- to induce pharmacological ablation of the sympathetic nerves to study the effect of hepatic sympathetic nerve activity (SNA) on hepatic steatosis during diet-induced obesity in mice
- to induce oxidative stress in mesencephalic cells to study its effect on p75NTR signaling in neuronal cells of the ventral mesencephalon
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?