Fontos dokumentumok
P7886
Poly-D-lysine hydrobromide
suitable for cell culture, Mol wt 30,000-70,000
Szinonimák:
D-Lysine homopolymer hydrobromide
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Poly-D-lysine hydrobromide, mol wt 30,000-70,000
Forma
solid
Minőségi szint
molekulatömeg
30,000-70,000
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szín
white to off-white
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(C)[C@@](NC)([H])CCCCN.[Br]
InChI
1S/C6H14N2O2.BrH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MEXAGTSTSPYCEP-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
This product is recommended as a cell culture substratum when using 0.5 - 1.0 mL of a 0.1 mg/mL solution to coat 25 cm2. Lower molecular weight versions of the product are less viscous, but high more molecular weight versions provide more attachment sites per molecule.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Komponensek
Vigyázat
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.