Fontos dokumentumok
P1274
Poly-L-lysine hydrobromide
suitable for cell culture, Mol wt 70,000-150,000 by viscosity
Szinonimák:
L-Lysine homopolymer hydrobromide
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Poly-L-lysine hydrobromide, mol wt 70,000-150,000 by viscosity
Forma
solid
Minőségi szint
molekulatömeg
70,000-150,000 by viscosity
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szín
white to off-white
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
Alkalmazás
Poly-L-lysine hydrobromide is used for the following applications:
- Used for some experiments with REF-52 cells, for coating
- For electrophysiological experiments, cells were seeded on poly-L-lysine hydrobromide coated or uncoated cover-slips
- Cell culture of rat neurons
- Indirect binding of monoclonal antibody via poly-llysine
Biokémiai/fiziológiai hatások
Komponensek
Vigyázat
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.