Merck
P0671
Sigma-Aldrich
Poly-DL-ornithine hydrobromide
suitable for cell culture, Mol wt >30,000
Szinonimák:
DL-Ornithine homopolymer hydrobromide
Méret kiválasztása
100 MG
117 000,00 Ft
117 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 MG
117 000,00 Ft
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
117 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Terméknév
Poly-DL-ornithine hydrobromide, mol wt >30,000
Forma
powder or solid
Minőségi szint
molekulatömeg
>30,000
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szín
white to off-white
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Br.NCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.BrH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GWRQMKDBBHFVIZ-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Poly-DL-ornithine hydrobromide has applications as a surface complex.
Analízis megjegyzés
Molecular weight based on viscosity.
Egyéb megjegyzések
For additional technical information on polyamino acids please visit the Polyamino acid FAQ resource.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Rebecca Conrad et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, 55(55), 3200-3200 (2011-09-29)
Spinal motoneurons develop towards postmitotic stages through early embryonic nervous system development and subsequently grow out dendrites and axons. Neuroepithelial cells of the neural tube that express Nkx6.1 are the unique precursor cells for spinal motoneurons(1). Though postmitotic motoneurons move
Hayder Amin et al.
Frontiers in neuroscience, 10, 121-121 (2016-04-12)
The recent availability of human induced pluripotent stem cells (hiPSCs) holds great promise as a novel source of human-derived neurons for cell and tissue therapies as well as for in vitro drug screenings that might replace the use of animal
Aziliz Lecomte et al.
Advanced biosystems, 4(11), e2000114-e2000114 (2020-11-03)
Brain organoids is an exciting technology proposed to advance studies on human brain development, diseases, and possible therapies. Establishing and applying such models, however, is hindered by the lack of technologies to chronically monitor neural activity. A promising new approach
Cikkek
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.