P4832
Poly-ʟ-Lysine Hydrobromide
synthetic, mol wt 150,000-300,000, solution, 0.01%, suitable for cell culture
Szinonimák:
PLL Solution
About This Item
Javasolt termékek
product name
Poly-L-lysine solution, mol wt 150,000-300,000, 0.01%, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
sterilitás
sterile-filtered
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
form
solution
molekulatömeg
150,000-300,000
kiszerelés
pkg of 50 mL
koncentráció
0.01%
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
oldhatóság
water: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- In coating 96-well plates for cell attachment in testing respiratory burst activity.
- In coating glass cover slips for immunofluorescent labeling of intracellular structures.
- For pretreating 6-well plate in myosatellite cell isolation protocol.
- In coating coverslips for cell adhesion in E14 neuron culture to study possible mechanism of action of circRNA_01477 in neurons.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Komponensek
Elkészítési megjegyzés
kapcsolódó termék
összehasonlítható termékek
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Cikkek
Poly-Lysine enhances cell binding with positively-charged surface ions, optimizing electrostatic interaction on culture surfaces for increased cell attachment.
3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Protocols
Adhere cells to solid substrates using poly-lysine, which enhances electrostatic interaction between negatively charged ions of the cell membrane and the culture surface.