Fontos dokumentumok
P0899
Poly-D-lysine hydrobromide
suitable for cell culture, Mol wt 70,000-150,000
Szinonimák:
D-Lysine homopolymer hydrobromide
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Poly-D-lysine hydrobromide, mol wt 70,000-150,000
Forma
solid
Minőségi szint
molekulatömeg
70,000-150,000
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
<10% water (Karl Fischer)
szín
white to off-white
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
funkcionális csoport
amide
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(C)[C@@](NC)([H])CCCCN.[Br]
InChI
1S/C6H14N2O2.BrH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MEXAGTSTSPYCEP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Used in animal cell culture
- Rat cortical neuron cultures
- Cell culture and siRNA treatment
- Primary cell cultures and adult neuronal network model
- Cortical astrocyte culture
- Immunofluorescence staining (HDF cells were plated onto poly-D lysine (P0899, Sigma-Aldrich) coated glass coverslips)
- NPC collection and culture conditions
This product is recommended as a cell culture substratum when using 0.5 - 1.0 mL of a 0.1 mg/mL solution to coat 25 cm2. Lower molecular weight versions of the product are less viscous, but high more molecular weight versions provide more attachment sites per molecule.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Suitable for Cell Culture and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
Komponensek
Vigyázat
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
összehasonlítható termékek
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.