P7280
Poly-ᴅ-Lysine Hydrobromide
synthetic, mol wt 30,000-70,000, powder, γ-irradiated, suitable for cell culture, BioXtra
Szinonimák:
PDL
About This Item
Javasolt termékek
product name
Poly-D-lysine hydrobromide, average mol wt 30,000-70,000, lyophilized powder, γ-irradiated, BioReagent, suitable for cell culture
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
sterilitás
γ-irradiated
termékcsalád
BioReagent
BioXtra
form
lyophilized powder
molekulatömeg
average mol wt 30,000-70,000
kiszerelés
pkg of 5 X 5 mg
pkg of 5 mg
koncentráció
0.016—0.032 mmol lysine
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
felület bevonatolás
4 μg/cm2
oldhatóság
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(C)[C@@](NC)([H])CCCCN.[Br]
InChI
1S/C6H14N2O2.BrH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MEXAGTSTSPYCEP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- In coating tissue culture plate wells and coverslips for immunofluorescence microscopy of primary neuronal culture to study neurological disorders associated with Zika virus infection.
- To coat the coverslips for enhancing the attachment and proliferation of the myenteric cells isolated from the rat intestines.
- In preparing surface of coverslips for cell attachment for studying the myenteric plexus of rat’s small intestine.
This product is recommended as a cell culture substratum when using 0.5 - 1.0 mL of a 0.1 mg/mL solution to coat 25 cm2. Lower molecular weight versions of the product are less viscous, but high more molecular weight versions provide more attachment sites per molecule.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Komponensek
Vigyázat
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
összehasonlítható termékek
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Poly-Lysine enhances cell binding with positively-charged surface ions, optimizing electrostatic interaction on culture surfaces for increased cell attachment.
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Protocols
Adhere cells to solid substrates using poly-lysine, which enhances electrostatic interaction between negatively charged ions of the cell membrane and the culture surface.