127-2.5
Poly-D-Lysine & Laminin (2.5 ML)
Szinonimák:
Collagen IV from human placenta
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
eltarthatósági idő
1 yr
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Protocols
Coating surfaces with laminin for culturing cells requires specific conditions for optimal results. Protocols for coating coverslips to culture neurospheres and general cell culture are included.