Fontos dokumentumok
P6282
Poly-ʟ-Lysine Hydrobromide
synthetic, mol wt 70,000-150,000, powder, γ-irradiated, suitable for cell culture, BioXtra
Szinonimák:
PLL HBr
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Poly-L-lysine hydrobromide, mol wt 70,000-150,000, lyophilized powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
sterilitás
γ-irradiated
termékcsalád
BioXtra
Forma
lyophilized powder
molekulatömeg
70,000-150,000
kiszerelés
pkg of 5 mg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
felület bevonatolás
4 μg/cm2
oldhatóság
H2O: soluble 50 mL/vial, clear, colorless
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Komponensek
Vigyázat
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Poly-Lysine enhances cell binding with positively-charged surface ions, optimizing electrostatic interaction on culture surfaces for increased cell attachment.
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Protocols
Adhere cells to solid substrates using poly-lysine, which enhances electrostatic interaction between negatively charged ions of the cell membrane and the culture surface.