Fontos dokumentumok
P1399
Poly-L-lysine hydrobromide
suitable for cell culture, Mol wt 150,000-300,000
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Poly-L-lysine hydrobromide, mol wt 150,000-300,000
Forma
solid
Minőségi szint
molekulatömeg
150,000-300,000
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
<10% water (Karl Fischer)
szín
white to off-white
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow or pink
funkcionális csoport
amine
carboxylic acid
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Suitable for Cell Culture and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
Komponensek
Vigyázat
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
összehasonlítható termékek
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.