P7798
Polysucrose 400
powder
Szinonimák:
Sucrose-epichlorohydrin copolymers
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
100
200
Forma
powder
molekulatömeg
300,000-550,000
szín
white
oldhatóság
water: soluble
tárolási hőmérséklet
room temp
Egyéb megjegyzések
Kapcsolódás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Centrifugation enables the separation of particles by sedimentation. Learn how to separate particles using a centrifuge and how to use Stokes' law to calculate the velocity of sedimentation.
A centrifugálás lehetővé teszi a részecskék üledékképződéssel történő szétválasztását. Ismerje meg, hogyan lehet a részecskéket centrifugával szétválasztani, és hogyan lehet a Stokes-törvényt használni az ülepedési sebesség kiszámításához.