Fontos dokumentumok
S4506
Sodium diatrizoate hydrate
≥98.0% purity, powder
Szinonimák:
3,5-Bis(acetylamino)-2,4,6-triiodobenzoic acid, sodium salt, 3,5-Diacetamido-2,4,6-triiodobenzoic acid sodium salt, Diatrizoic acid sodium salt hydrate
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Sodium diatrizoate hydrate, ≥98.0%
Minőségi szint
Teszt
≥98.0%
Forma
powder
összetétel
Water (by Karl Fischer): ≤ 11.0%
technika/technikák
titration: suitable
szín
white to off-white
mp
261 °C
oldhatóság
H2O: 350 mg/mL, clear to slightly hazy
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
O.[Na+].CC(=O)Nc1c(I)c(NC(C)=O)c(I)c(C([O-])=O)c1I
InChI
1S/C11H9I3N2O4.Na.H2O/c1-3(17)15-9-6(12)5(11(19)20)7(13)10(8(9)14)16-4(2)18;;/h1-2H3,(H,15,17)(H,16,18)(H,19,20);;1H2/q;+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZZBYVHJZBJEHFI-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Centrifugation enables the separation of particles by sedimentation. Learn how to separate particles using a centrifuge and how to use Stokes' law to calculate the velocity of sedimentation.
A centrifugálás lehetővé teszi a részecskék üledékképződéssel történő szétválasztását. Ismerje meg, hogyan lehet a részecskéket centrifugával szétválasztani, és hogyan lehet a Stokes-törvényt használni az ülepedési sebesség kiszámításához.