GE17-1440-02
Ficoll® Paque Plus
Cytiva 17-1440-02, pack of 6 × 100 mL
Szinonimák:
Ficoll density gradient medium, cell culture media
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
kiszerelés
pack of 6 × 100 mL
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 17-1440-02
szín
Colorless to slightly yellow
pH-tartomány
5.5-7.5
Általános leírás
Ficoll-Paque PLUS is a ready to use, sterile medium for isolation of lymphocytes in high yield from peripheral blood using a simple and rapid centrifugation procedure. It maintains the viability and a representative distribution of B and T lymphocytes.
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Ready to use sterile medium for isolation of human lymphocytes in high yield from peripheral blood.
- Maintains viability and representative distribution of B and T lymphocytes.
- Low levels of endotoxin (< 0.12 EU/mL).
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
The effects of the mononuclear cell separation method described by Bøyum procedure are noted below, since research situations may arise in which they are significant.
Protocols
A Ficoll 400® egy nagy hidrofilitású és vízoldékonyságú, nem ionos polimer, amely alkalmas különböző biológiai alkalmazásokhoz.
Ficoll 400® is a non-ionic polymer with high hydrophilicity and water solubility, suitable for various biological applications.