F5415
Ficoll® solution
Type 400, 20% in H2O
Szinonimák:
Ready-to-use density gradient media
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
0.2 μm filtered
Minőségi szint
típus
Type 400
Forma
liquid
koncentráció
20% in H2O
technika/technikák
titration: suitable
szín
clear colorless
oldhatóság
water: soluble
sűrűség
1.055-1.075 g/mL
alkalmazás(ok)
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- Isolation of cord blood mononuclear cells
- Isolation of CD133 negative cells
- Isolation and expansion of circulating endothelial progenitor cells.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Hematopoietic stem cell culture protocols for isolation, expansion, and differentiation of CD34+ cells including CFU assays.