Fontos dokumentumok
M5266
Meglumine diatrizoate
organic
Szinonimák:
N-Methyl-D-glucamine diatrizoate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
form
powder
optikai aktivitás
[α]25/D -6.4 to -5.7 °, c = 1% (w/v) in water
SMILES string
CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO.CC(=O)Nc1c(I)c(NC(C)=O)c(I)c(C(O)=O)c1I
InChI
1S/C11H9I3N2O4.C7H17NO5/c1-3(17)15-9-6(12)5(11(19)20)7(13)10(8(9)14)16-4(2)18;1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h1-2H3,(H,15,17)(H,16,18)(H,19,20);4-13H,2-3H2,1H3/t;4-,5+,6+,7+/m.0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MIKKOBKEXMRYFQ-WZTVWXICSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Centrifugation enables the separation of particles by sedimentation. Learn how to separate particles using a centrifuge and how to use Stokes' law to calculate the velocity of sedimentation.
A centrifugálás lehetővé teszi a részecskék üledékképződéssel történő szétválasztását. Ismerje meg, hogyan lehet a részecskéket centrifugával szétválasztani, és hogyan lehet a Stokes-törvényt használni az ülepedési sebesség kiszámításához.